Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ och EP™ Amber VOA glasflaskor med 0,125 tum. Septa, certifierad
Beskrivning
Thermo Scientific™ Amberfärgade VOA-flaskor med 0,125 tum. Septa finns med septum permanent bunden till locket eller obundna för enkel byte i storlekarna 20, 40 eller 60 ml. Optimerad med den perfekta axelvinkeln för att göra fyllning utan luftinneslutning till en lek. Tillgänglig certifierad för att möta EPA prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys, bearbetad på samma sätt som de certifierade flaskorna men utan certifieringsdokumentation, eller obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
Funktioner
- Bärnstensfärgad flaska för vattenprovtagning för flyktig organisk analys (VOA)
- Bärnstensfärgad färg skyddar ljuskänsliga analyter från nedbrytning
- Flaskans axellutning optimerad för att förhindra att luftbubblor fastnar
- Välj mellan storlekarna 20 ml, 40 ml och 60 ml
- Vit polypropenlock med öppen topp med standard 0,125 tum tjockt PTFE-fodrat silikonseptum
- Val av septum permanent bunden till locket eller obondad för enkelt byte
- Direkt kompatibel med automatisering
- Förslutningar monterade på flaskor
Innehåller:
Certifierade flaskor:
- Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för flyktiga organiska analyser
- Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
- Varje flaska individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
- Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
- Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
- Unik fält-till-labb-kartong förvandlas bekvämt till en flaskorganisator för bekväm laboratorieanvändning (endast obundna septumvarianter); spånskiva avdelarförpackning för att dämpa och hjälpa till att skydda flaskor från brott; överpackning krävs för frakt
Bearbetade flaskor bearbetas på samma sätt som certifierade flaskor och kommer med alla funktioner för certifierade flaskor, men flaskor är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obearbetade flaskor är ekonomiskt förpackade glas-till-glas i en krympförpackad bricka och är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | EP 20mL Vial bärnsten 0,125 tum bundet septum obearbetat |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,1 tum |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Glas (typ 1) |
| Volym (metrisk) | 20 ml |
| Septum | 0.125 in. bonded septum |
| Höjd (engelska) | 2,25 tum. |
| Nivå | Obearbetad |
| nr per ärende | 72/Cs. |
| Visa mer |