Läs mer
Cytiva E. coli BL21
Produktkod. 10658225 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10658225 1 flaska Varje
1 options
Produktkod. 10658225 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 27154201
 Begränsad artikel
I lager
Proteasbrist E. coli -värdstam för optimalt uttryck av rekombinanta proteiner
  • F-, ompT, hsdS ( rB- , mB-) , gal, dcm
  • Exemplarisk värd väl lämpad för användning med GST genfusionssystem
  • Högnivåuttryck av en mängd olika rekombinanta proteiner
  • Defekt i E. coli stam B och vildtyps restriktionssystem för att möjliggöra högeffektiv transformation med omodifierat plasmid-DNA
  • Verifierad av RAPD fingeravtrycksanalys med hjälp av Ready-To-Go™ RAPD analyskit
  • Saknar det huvudsakliga Lon-proteaset som är ansvarigt för nedbrytning av skadade eller främmande proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 flaska
Art E. coli