Läs mer
Escherichia coli O157 Mouse anti-E. coli, Clone: 9.88, Abnova™
Produktkod. 16043336
Change view
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16043336 100 μg 100µg
1 options
Produktkod. 16043336 Leverantör Abnova Leverantörsnummer MAB15086.100ug
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Mouse Monoclonal Antibody
Mouse monoclonal antibody raised against Escherichia coli O157.
  • High specificity
  • High reactivity
Specifikationer
Antigen Escherichia coli O157
Användningsområden Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona 9.88
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Mouse monoclonal antibody raised against Escherichia coli O157.
Utspädning Immunofluorescence (1-2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulering In 10 mM PBS (0.05% BSA, 0.05% sodium azide).
Värd art Mouse
Immunogen A crude sonicate of Escherichia coli O157.
Reningsmetod PEG precipitation
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Målarter E. coli
Innehåll och lagring Store at 4°C.
Form Liquid
Isotyp IgM κ
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only (RUO)