Läs mer
Invitrogen™ FungaLight™ Jäst CFDA, AM/Propidium Jodide Vitality Kit
Kvantitet:
200 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
De FungaLight™Jäst CFDA, AM / Propidium Jodide Vitality Kit kombinerar ett cellpermeabelt esterassubstrat med en membranintegritetsindikator för att utvärdera vitaliteten hos jästceller genom flödescytometri eller mikroskopi. Acetoximetylestern (AM) av esterassubstratet 5-karboxifluoresceindiacetat (CFDA) tillåter detta reagens att tränga igenom cellmembran. Väl inne i cellen spjälkas de lipofila blockerings- och diacetatgrupperna av ospecifika esteraser, vilket resulterar i en fluorescerande, laddad form som långsamt läcker ut ur cellerna. Däremot penetrerar membranintegritetsindikatorn, propidiumjodid jäst med skadade membran. Med en lämplig blandning av CFDA-, AM- och propidiumjodidfärgerna färgas esterasaktiv jäst med intakta cellmembran fluorescerande grönt, medan jäst med skadade membran färgas fluorescerande rött.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Jästceller |
| Innehåll och lagring | Innehåller 3 flaskor med 5-CFDA (1 mg per flaska), 1 flaska propidiumjodid och 1 flaska DMSO. Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Flödescytometer |
| Produkttyp | AM/Propidium Jodide Vitality Kit |
| Typ av färg | Andra märkning(ar) eller färgämne(n) |
| Emission | PI: ⁄490 635, CFDA: ⁄492 517 |
| Form | Solid |
| Formatera | Rör, glid |
| Visa mer |