Läs mer
uvex i-guard+ kit
Produktkod. 17777669 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsfärg: Klar
Produktkod.
17777669 Linsfärg: Klar
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17777669 Fornitore uvex N. del fornitore 9143300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00 SEK
    248.93 SEK / Paket med 1
    Save 14.07 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
De Uvex i-guard+ kit är en del av vår nya Uvex i-range– den innovativa flexibla 3-i-1 skyddsglasögonlinjen med lämpliga produkter för nästan varje arbetsplatsfara eller miljö.
  • Mångsidigt 3-i-1 sortiment av skyddsglasögon– gör att glasögon kan anpassas efter faror på arbetsplatsen - utbytbara sidoarmar och pannband innebär att glasögonen kan bäras antingen som glasögon eller glasögon beroende på farorna på arbetsplatsen
  • Stor, platt lins ger obegränsat synfält
  • X-tended sidoskydd ger extra skydd mot faror
  • Mjuk, flexibel ansiktstätning anpassar sig till bäraren och ger både skydd och komfort. Den skyddar också mot droppar eller stänk av vätskor och stora dammpartiklar (markering 3 och 4)
  • Ökat stötskydd– markeringar B
  • Robust polykarbonatlins med uvex beprövade supravision-beläggningsteknik– permanent antidim och reptålig lins
  • UV400– 100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning upp till 400 nm
  • Metallfri
  • Kit bestående av en uvex i-guard+ med extra par sidoarmar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Färg Antracit, blå
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166, EN 170
Linsfärg Klart
Produkttyp Anti-dimglasögon
Pannbandsmaterial Textil
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.