Läs mer
uvex i-guard+ Planet Goggles
Produktkod. 17659795 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Anti-im, kemikaliebeständig, reptålig
Produktkod.
17659795 Anti-im, kemikaliebeständig, reptålig
1 options
Produktkod. 17659795 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9143297
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00 SEK
    248.93 SEK / Paket med 1
    Save 14.07 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Mångsidiga 3-i-1 skyddsglasögon, som möjliggör ett flexibelt val för många applikationer.
De uvex i-range är vår nya flexibla 3-i-1 skyddsglasögonlinje med rätt produkt för många arbetsplatsrisker eller miljöer. De uvex i-range planet-varianten sätter också standarder när det gäller hållbarhet: vi använder återvunnet och biobaserade material till våra innovativa skyddsglasögon som en del av en miljövänlig och resurssnål produktion. Egenskaperna hos våra skyddsglasögon (t.ex. mekanisk styrka, UV-skydd, design och komfort) påverkas inte på något sätt. De uvex i-range planet är flexibel i användning och bidrar effektivt till miljöskydd– trogen vårt motto: att skydda planeten.
Allmänna funktioner
  • Mångsidigt 3-i-1 skyddsglasögonsortiment, som möjliggör ett flexibelt val för många applikationer
  • Stor, platt linsdesign för ett obegränsat synfält
  • Robust polykarbonatlins med beprövad uvex supravision beläggningsteknik– permanent anti-im och reptålig lins
  • Hållbart framställt genom användning av återvunnet och biobaserade material
  • Metallfri
  • Ramfärg: antracit; pannband: antracit, turkos
  • PC-objektiv: klar
Skyddsfunktioner
  • Certifierad i enlighet med EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 170 (UV-filter)
  • Märkning: W 166 34 f.Kr– 2C-1.2 W1 BKN CE
  • UV400– 100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning till 400 nm
  • Ökad mekanisk styrka– B-markering (120 m/s)
Komfortfunktioner
  • X-tended sidoskydd ger extra sidoskydd
  • Mjukt, flexibelt ansiktsstöd som anpassar sig efter bäraren för optimalt skydd och komfort skyddar även mot vätskor och grovt damm (markering 3 och 4)
  • Individuellt justerbart pannband för perfekt passform och säkert grepp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linstyp Kemikaliebeständig
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166, EN 170
Linsfärg Klart
Produkttyp Anti-dimglasögon
Ram färg Antracit, blågrönt
Pannbandsmaterial Återvunnet material, textil
Inkluderar Mjuk, flexibel ansiktstätning och pannband
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard