Beskrivning
- Medlem av uvex i-range - mångsidig 3-i-1 sortiment av skyddsglasögon– gör att glasögonen kan anpassas efter arbetsplatsens faror
- Stor, platt lins ger obegränsat synfält
- X-tended sidoskydd ger extra skydd mot faror
- Mjuk, flexibel ansiktstätning anpassar sig till bäraren och ger både skydd och komfort. Den skyddar också mot droppar eller stänk av vätskor och stora dammpartiklar (markering 3 och 4)
- Sidoarmar med flera lutande punkter möjliggör en hög grad av individualisering för att säkerställa en bra passform för alla ansiktsformer och huvudbredder
- Ergonomiskt formade sidoarmar ger en säker passform utan tryck
- Robust polykarbonatlins med ’uvex beprövade supravision-beläggningsteknik– permanent anti-dim och reptålig lins
- UV400– 100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning upp till 400 nm
- Metallfri
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Reptålig |
| Färg | Antracit, Lime |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 166, EN 170 |
| Linsfärg | Grå |
| Produkttyp | Ergonomiska skyddsglasögon |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Plast |
| UV-skydd | UV400 |
| Visa mer |