Läs mer
uvex i-guard+ glasögon
Produktkod. 17767669 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Linsfärg:
Grå
Klart
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsfärg
17767669 Grå
17737669 Klart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17767669 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9143283
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00 SEK
    229.18 SEK / Paket med 1
    Save 13.82 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
De Uvex i-guard+ är en del av vår nya Uvex i-range– den innovativa flexibla 3-i-1 skyddsglasögonlinjen med lämpliga produkter för nästan varje arbetsplatsfara eller miljö.
  • Medlem av uvex i-range - mångsidig 3-i-1 sortiment av skyddsglasögon– gör att glasögonen kan anpassas efter arbetsplatsens faror
  • Stor, platt lins ger obegränsat synfält
  • X-tended sidoskydd ger extra skydd mot faror
  • Mjuk, flexibel ansiktstätning anpassar sig till bäraren och ger både skydd och komfort. Den skyddar också mot droppar eller stänk av vätskor och stora dammpartiklar (markering 3 och 4)
  • Ökat stötskydd– markeringar BT
  • Robust polykarbonatlins med uvex beprövade supravision-beläggningsteknik– permanent anti-dim och reptålig lins
  • UV400– 100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning upp till 400 nm
  • Metallfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Färg Antracit, Lime
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166, EN 170
Linsfärg Grå
Produkttyp Anti-dimglasögon
Pannbandsmaterial Textil
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard