Läs mer
IKA™ I-MAG BR Stativhållare
Handla allt IKA Produkter
Mått (L x B x H):
70 x 105 x 10 mm
Beskrivning
- Stativhållare för fastsättning i botten av I-MAG industriell magnetomrörare.
- I kombination med stödstång H 16 V och bandklämma RH 3 kan kärl fästas säkert på magnetomröraren och säkras mot rotation.
- Detta är särskilt användbart vid arbete med viskösa prover i kärl med låg egenvikt.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | I-MAG industriell magnetomrörare |
| Typ | Stativhållare |
| Vikt (metrisk) | 0.17 kg |
| Mått (L x B x H) | 70 x 105 x 10 mm |
| Material | Aluminiumlegering |