Beskrivning
- I kombination med I-MAG SP uppställningsramar för stora kärl, som finns som tillbehör, kan upp till 300 liter vatten blandas effektivt. Den trådbundna driftenheten (controllern) säkerställer bekväm hantering och enkel integrering i t.ex. processtekniska system.
- Den robusta drivenheten (IP-skyddsklass 64) består av motorn med högt vridmoment och slitage samt magnetkopplingen med högpresterande neodymmagneter. Detta möjliggör effektiv blandning av trögflytande media samt blandning i kärl med större avstånd mellan installationsytan och omrörarstaven (t.ex. dubbelväggiga behållare eller kärl med isolerad botten).
- För att på ett tillförlitligt sätt uppnå höga hastigheter även under svåra förhållanden har I-MAG en justerbar starthastighet som förhindrar att magnetomrörarstaven går av under accelerationsfasen. Processtillförlitlighet uppnås dessutom genom den integrerade detekteringen av den magnetiska omrörarstångskopplingen. Vid avrivning eller fel på magnetkopplingen informeras användaren via manöverenheten.
- I-MAG-styrenheten har en mängd olika digitala och analoga gränssnitt. Utrustad på detta sätt kan enheten till exempel styras med fotkontakt eller manöverknapp eller integreras i ett nätverk via USB/LAN/WIFI. Med lämplig programvara (till exempel labworldsoft® 6), kan I-MAG därmed integreras i en automatiserad anläggningsprocess.
- Ytterligare funktioner:
- Drivenhet med mycket hög IP-skyddsklass 64: obegränsad användning även under tuffa miljöförhållanden tack vare kapsling av rostfritt stål
- Elektroniskt styrd motor för mycket stabila hastigheter även under belastning för reproducerbara resultat
- Säker och ergonomisk montering av styrenheten direkt på fartyget eller med en stativstång med hjälp av I-MAG UHC universalhållare (finns som tillbehör)
- Flerspråkig menynavigering
- Leveransens omfattning
- I-MAG Industry omrörare
- IKAFLON 90 rutschkana
- USB kabel
- Adapter för analogt gränssnitt (3 st.)
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 100 till 1500 r/min |
| Omrörningspositioner | 1 |
| Material för toppplatta | Rostfritt stål |
| Kapacitet | 300 l |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Mått (L x B x H) | 300 x 260 x 70 mm |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Pluggtyp | UK |
| Timer | Ja |
| Typ | Magnetisk omrörare |
| Visa mer |