Läs mer
IKA™ I-MAG Industriomrörare
Produktkod. 17583616 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kapacitet:
300 l
Produktkod. Kapacitet
17583616 300 l
1 options
Produktkod. 17583616 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020014226
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
I-MAG är en kraftfull men ändå kompakt magnetomrörare för applikationer i laboratorie- och produktionsmiljöer.
  • I kombination med I-MAG SP uppställningsramar för stora kärl, som finns som tillbehör, kan upp till 300 liter vatten blandas effektivt. Den trådbundna driftenheten (controllern) säkerställer bekväm hantering och enkel integrering i t.ex. processtekniska system.
  • Den robusta drivenheten (IP-skyddsklass 64) består av motorn med högt vridmoment och slitage samt magnetkopplingen med högpresterande neodymmagneter. Detta möjliggör effektiv blandning av trögflytande media samt blandning i kärl med större avstånd mellan installationsytan och omrörarstaven (t.ex. dubbelväggiga behållare eller kärl med isolerad botten).
  • För att på ett tillförlitligt sätt uppnå höga hastigheter även under svåra förhållanden har I-MAG en justerbar starthastighet som förhindrar att magnetomrörarstaven går av under accelerationsfasen. Processtillförlitlighet uppnås dessutom genom den integrerade detekteringen av den magnetiska omrörarstångskopplingen. Vid avrivning eller fel på magnetkopplingen informeras användaren via manöverenheten.
  • I-MAG-styrenheten har en mängd olika digitala och analoga gränssnitt. Utrustad på detta sätt kan enheten till exempel styras med fotkontakt eller manöverknapp eller integreras i ett nätverk via USB/LAN/WIFI. Med lämplig programvara (till exempel labworldsoft™ 6), kan I-MAG därmed integreras i en automatiserad anläggningsprocess.
  • Ytterligare funktioner:
    • Drivenhet med mycket hög IP-skyddsklass 64: obegränsad användning även under tuffa miljöförhållanden tack vare kapsling av rostfritt stål
    • Elektroniskt styrd motor för mycket stabila hastigheter även under belastning för reproducerbara resultat
    • Säker och ergonomisk montering av styrenheten direkt på fartyget eller med en stativstång med hjälp av I-MAG UHC universalhållare (finns som tillbehör)
    • Flerspråkig menynavigering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 100 till 1500 r/min
Omrörningspositioner 1
Kapacitet 300 l
Visa TFT
Spänning 100 till 240 V
Mått (L x B x H) 260 x 70 x 300 mm
Frekvens 50/60 Hz
Material Rostfritt stål 1.4301
Timer Ja
Typ Magnetisk omrörare
Vikt (metrisk) 8 kg