Läs mer
IKA™ I-MAG SP Uppsättningsram
Produktkod. 17543636 Handla allt IKA Produkter
Modell:
I-MAG SP 150
I-MAG SP 300
Kapacitet (metrisk):
200 kg
400 kg
Mått (L x B x H):
540 x 500 x 80 mm
740 x 700 x 80 mm
Produktkod. 17543636
Brand: IKA™ 0020102994
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inställningsram i rostfritt stål för att utöka fotavtrycket och lastkapaciteten för I-MAG industriella magnetomrörare.
  • Uppsättningsram
  • Utöka fotavtrycket och belastningskapaciteten för magnetomröraren
  • Tillbehör till I-MAG industriell magnetomrörare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 kg
För användning med (utrustning) I-MAG industriell magnetomrörare
För användning med (applikation) Utöka den magnetiska omrörarens fotavtryck och belastningskapacitet
Modell I-MAG SP 150
Typ Uppsättningsram
Vikt (metrisk) 10 kg
Mått (L x B x H) 540 x 500 x 80 mm
Material Rostfritt stål (1.4301)