Läs mer
IKA™ I-MAG SP Uppsättningsram
Handla allt IKA Produkter
Modell:
I-MAG SP 150
I-MAG SP 300
Kapacitet (metrisk):
200 kg
400 kg
Mått (L x B x H):
540 x 500 x 80 mm
740 x 700 x 80 mm
Beskrivning
- Uppsättningsram
- Utöka fotavtrycket och belastningskapaciteten för magnetomröraren
- Tillbehör till I-MAG industriell magnetomrörare
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 400 kg |
| För användning med (utrustning) | I-MAG industriell magnetomrörare |
| För användning med (applikation) | Utöka den magnetiska omrörarens fotavtryck och belastningskapacitet |
| Modell | I-MAG SP 300 |
| Typ | Uppsättningsram |
| Vikt (metrisk) | 20 kg |
| Mått (L x B x H) | 740 x 700 x 80 mm |
| Material | Rostfritt stål (1.4301) |