Läs mer
Ambion™ mirVana™ miRNA Inhibitor, 0.25 nmol
Produktkod. 13403089
Change view
0.25 nmol
Produktkod.
13403089 0.25 nmol
1 options
Produktkod. 13403089 Leverantör Ambion™ Leverantörsnummer 4464092
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
mirVana™ miRNA Inhibitor
miRNA inhibitors are small, chemically modified single-stranded RNA molecules designed to specifically bind to and inhibit endogenous miRNA molecules and enable miRNA functional analysis by down-regulation of miRNA activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store in freezer (-5 to -30°C).
RNAi typ miRNA
Produkttyp miRNA
Kvantitet 0.25 nmol