Läs mer
Ambion™ mirVana™ miRNA Inhibitor, 1 nmol
Produktkod. 13413089
Change view
1 nmol
Produktkod.
13413089 1 nmol
1 options
Produktkod. 13413089 Leverantör Ambion™ Leverantörsnummer 4464093
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
mirVana™ miRNA Inhibitor
miRNA inhibitors are small, chemically modified single-stranded RNA molecules designed to specifically bind to and inhibit endogenous miRNA molecules and enable miRNA functional analysis by down-regulation of miRNA activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Beskrivning mirVana™ miRNA-hämmare, 1nmol, små, kemiskt modifierade enkelsträngade RNA-molekyler, designade för att specifikt binda till och hämma endogent miRNA, molekyler och möjliggöra miRNA-funktionell analys genom nedreglering av miRNA-aktivitet
RNAi typ miRNA
Produkttyp mirVana™ miRNA-hämmare
Kvantitet 1 nmol