Läs mer
Ambion™ mirVana™ miRNA-hämmare
Beskrivning
mirVana miRNA Inhibitors are single-stranded RNA molecules designed to inhibit endogenous microRNAs (miRNAs) and are ideal for studying miRNA function in various biological processes. These synthetic molecules are chemically modified to enhance stability and performance in both in vitro and in vivo applications. Based on the latest version of miRbase, mirVana miRNA Inhibitors are available for a wide range of miRNAs, providing researchers with a powerful tool to investigate gene regulation mechanisms.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| Beskrivning | mirVana™ miRNA-hämmare, 20nmol, små, kemiskt modifierade enkelsträngade RNA-molekyler, designade för att specifikt binda till och hämma endogent miRNA, molekyler och möjliggöra miRNA-funktionell analys genom nedreglering av miRNA-aktivitet, endast för forskningsanvändning |
| Produkttyp | mirVana™ miRNA-hämmare |
| Kvantitet | 20 nmol |