Läs mer
Invitrogen™ mirVana™ miRNA-hämmare
Produktkod. 13496696
Change view
Kvantitet:
0,25 nmol
1 nmol
20 nmol
250 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
20nmol
250nmol
5nmol
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13496696 5 nmol 5nmol
13403089 0,25 nmol Varje
13413089 1 nmol Varje
13416706 20 nmol 20nmol
13426706 250 nmol 250nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13496696 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4464084
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
MirVana miRNA-hämmare är enkelsträngade RNA-molekyler utformade för att hämma endogena mikroRNA (miRNA) och är idealiska för att studera miRNA:s funktion i olika biologiska processer. Dessa syntetiska molekyler är kemiskt modifierade för att förbättra stabilitet och prestanda både i in vitro och in vivo-applikationer .
MirVana miRNA-hämmare är enkelsträngade RNA-molekyler utformade för att hämma endogena mikroRNA (miRNA) och är idealiska för att studera miRNA:s funktion i olika biologiska processer. Dessa syntetiska molekyler är kemiskt modifierade för att förbättra stabilitet och prestanda både i in vitro och in vivo-applikationer . Baserat på den senaste versionen av miBase finns mir-miRNA-hämmare Vana tillgängliga för ett brett spektrum av miRNA, vilket ger forskare ett kraftfullt verktyg för att undersöka genregleringsmekanismer.
Nyckelfunktioner inkluderar:
  • Hög specificitet och potens—designad för att likna naturliga miRNA mycket, vilket säkerställer hög specificitet och potent genreglering
  • Förbättrad stabilitet—Kemiska modifieringar ökar stabiliteten, vilket gör dem lämpliga för långsiktiga studier
  • Brett utbud av mål—tillgängligt för en omfattande lista över miRNA, vilket möjliggör omfattande forskningsmöjligheter
  • Optimerad för leverans—som är kompatibel med olika transfektionsreagenser och leveranssystem, vilket säkerställer effektiv upptagning av cellerna
miRNA-hämmare för att öka genuttrycket
MirVana miRNA-hämmare är molekyler som är utformade för att specifikt binda till och hämma aktiviteten hos miRNA. Genom att hämma miRNA förhindrar mirVana miRNA-hämmare att de binder till sina mål-mRNA, vilket möjliggör uttrycket av dessa gener. Detta kan vara användbart i forskning för att studera genfunktion, förstå sjukdomsmekanismer och utveckla behandlingar som modulerar genuttryck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Beskrivning mirVana™ miRNA-hämmare, 5nmol, liten, kemiskt modifierad enkelsträngad RNA, hämmar endogent miRNA, nedreglering av miRNA-aktivitet
Kvantitet 5 nmol