Läs mer
Invitrogen™ Ambion™mirVana™ miRNA-hämmare, let-7c positiv kontroll
Beskrivning
miRNA-hämmare är små, kemiskt modifierade enkelsträngade RNA-molekyler som är utformade för att specifikt binda till och hämma endogena miRNA-molekyler och möjliggöra funktionell miRNA-analys genom nedreglering av miRNA-aktivitet.
Vi har nu släppt den andra generationen av miRNA-hämmare, mirVana™ miRNA-hämmare, som:
- Visa bättre styrka än ledande konkurrentens produkt
- Erbjuda maximal och konsekvent effekt in vitro vid låg miRNA-hämmarkoncentration
- Rikta in dig på det mest uppdaterade Sanger-innehållet
- Kan användas in vitro och in vivo, vilket ger konsekvens genom hela ditt forskningsprojekt
- Är icke-toxiska
Positiva och negativa kontroller finns också tillgängliga för användning tillsammans med mirVana™ miRNA-hämmare i miRNA-nedregleringsexperiment.
mirVana™ miRNA-hämmare let-7c Positiv kontroll
MirVana™ miRNA-hämmaren let-7c Positive Control är avsedd att användas som positiv kontroll för experiment med däggdjurscellkulturer med mirVana™ miRNA-hämmare. Endogen let-7c miRNA har visat sig negativt reglera HMGA2 mRNA i odlade celler. HMGA2 är ett allestädes uttryckt, icke-histon, kromatinprotein som kan modulera genuttryck genom förändringar i kromatinarkitektur. let-7c miRNA nedreglerar nivåerna av HMGA2 mRNA. När let-7c miRNA-hämmaren transfekteras till mänskliga och muscellinjer blockerar den endogent let-7c miRNA, vilket resulterar i ökade nivåer av HMGA2 mRNA. Således kan let-7c miRNA-hämmaraktivitet övervakas i mänskliga eller musceller med hjälp av realtids revers transkription PCR (RT-PCR) för att detektera HMGA2 mRNA.
Första generationens inhibitorkontroller
Våra första generationens miRNA-hämmare (och kontrollgrupper), Ambion™ Anti-miR™ miRNA-hämmare, har lägre specificitet och styrka, samt lägre strängspecificitet jämfört med de nya mir-miRNA-hämmarnaVana™. Dessa förstagenerationshämmare rekommenderas för att genomföra pågående in vitro miRNA-studier. För nya studier eller in vivo-studier rekommenderar vi starkt våra nya mir-miRNA-hämmare Vana™ och deras motsvarande kontrollkontroller.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid eller under -20 °C. Förvara inte i frostfri frys. |
| Beskrivning | mirVana™ miRNA Inhibitor, 20nmol, Liquid, Unconjugated Dye, Anti-miRNA RNAi Type, Positive Control Type, Used for miRNA and Non-Coding RNA Analysis, Purified Purification, –20°C Storage Temperature, For Research Use Only |
| Kontrolltyp | Positiv kontroll |
| RNAi typ | miRNA-hämmare |
| För användning med (applikation) | miRNA& Icke-kodande RNA-analys |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | mirVana |
| Produkttyp | miRNA-hämmare |
| Reningsmetod | Renad |
| Kvantitet | 20 nmol |
| Visa mer |