Läs mer
Invitrogen™ Ambion™mirVana™ miRNA-hämmare, let-7c positiv kontroll
Produktkod. p-7075565
Kvantitet:
20 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
20nmol
5nmol
Produktkod. 13315384
Brand: Invitrogen™ 4464080
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
miRNA-hämmare är små, kemiskt modifierade enkelsträngade RNA-molekyler utformade för att specifikt binda till och hämma endogena miRNA-molekyler och möjliggöra miRNA-funktionell analys genom nedreglering av miRNA-aktivitet.
miRNA-hämmare är små, kemiskt modifierade enkelsträngade RNA-molekyler utformade för att specifikt binda till och hämma endogena miRNA-molekyler och möjliggöra miRNA-funktionell analys genom nedreglering av miRNA-aktivitet.
Vi har nu släppt den andra generationen miRNA-hämmare, mirVana™ miRNA-hämmare, som:
  • Visa bättre styrka än ledande konkurrents produkt
  • Erbjud maximal och konsekvent effekt in vitro vid låg miRNA-hämmarekoncentration
  • Inrikta dig på det mest uppdaterade Sanger-innehållet
  • Kan användas in vitro och in vivo , vilket ger konsistens genom hela ditt forskningsprojekt
  • Är giftfria
Positiva och negativa kontroller finns också tillgängliga för användning tillsammans med mirVana™ miRNA-hämmare i miRNA-nedregleringsexperiment.
mirVana™ miRNA-hämmare let-7c positiv kontroll
MirVana™ miRNA Inhibitor let-7c Positive Control är avsedd att användas som en positiv kontroll för experiment med däggdjurscellodling med mirVana™ miRNA-hämmare. Endogent let-7c miRNA har visat sig negativt reglera HMGA2 mRNA i odlade celler. HMGA2 är ett allestädes närvarande, icke-histon, kromatinprotein som kan modulera genuttryck genom förändringar i kromatinarkitekturen. let-7c miRNA nedreglerar nivåerna av HMGA2 mRNA. När den transfekteras in i mänskliga och muscellinjer, blockerar let-7c miRNA-hämmare endogent let-7c miRNA, vilket resulterar i ökade nivåer av HMGA2-mRNA. Således kan let-7c miRNA-hämmares aktivitet övervakas i mänskliga eller musceller med användning av realtidsomvänd transkriptions-PCR (RT-PCR) för att detektera HMGA2-mRNA.
Första generationens inhibitorkontroller
Våra första generationens miRNA-hämmare (och kontroller), Ambion™ Anti-miR™ miRNA-hämmare, har lägre specificitet och styrka, plus en lägre strängspecificitet jämfört med den nya mirVana™ miRNA-hämmare. Dessa första generationens inhibitorer rekommenderas för att slutföra pågående in vitro miRNA-studier. För nya studier eller in vivo -studier rekommenderar vi starkt vår nya mirVana™ miRNA-hämmare och deras motsvarande kontroller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid eller under -20 °C. Förvara inte i frostfri frys.
Kontrolltyp Positiv kontroll
RNAi typ miRNA-hämmare
För användning med (applikation) miRNA& Icke-kodande RNA-analys
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Produktlinje mirVana™
Produkttyp miRNA-hämmare
Reningsmetod Renad
Kvantitet 5 nmol