Läs mer
Invitrogen™ mirVana™ miRNA-hämmare, negativ kontroll #1
Produktkod. 15157105
Change view
Kvantitet:
20 nmol
250 nmol
5 nmol
50 nmol
Förpackningsstorlek:
20nmol
250nmol
50nmol
5nmol
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15157105 5 nmol 5nmol
15561124 20 nmol 20nmol
15531511 20 nmol Varje
15571124 250 nmol 250nmol
15541511 250 nmol Varje
13305384 50 nmol 50nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15157105 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4464076
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
mirVana miRNA Inhibitor Negative Control No. 1 är en icke-målinriktad kontroll för miRNA-inhibitionsexperiment. Den ger en baslinje för att utvärdera effekter på genuttryck. Omfattande testat i mänskliga celler säkerställer det att ingen påverkan på kända miRNA-funktioner sker.
mirVana miRNA Inhibitor Negativ Control No. 1 är en icke-målinriktad kontroll avsedd för användning i miRNA-inhibitionsexperiment. Den ger en pålitlig baslinje för att utvärdera effekterna på målgenuttrycket genom att säkerställa minimala effekter utanför målet. Denna kontroll, som testats omfattande i mänskliga cellinjer och vävnader, är validerad att inte påverka kända miRNA-funktioner, vilket gör den nödvändig för noggranna och konsekventa genuttrycksstudier. Dess egenskaper inkluderar hög tillförlitlighet, överlägsen specificitet och mångsidig användning i olika experimentella uppställningar.
Egenskaper hos mirVana miRNA Inhibitor Negativ Control No. 1 inkluderar:
  • Tillförlitlighet—: maximal och konsekvent effekt in vitro vid låg koncentration och låg toxicitet
  • Styrka—är bättre än ledande konkurrentens produkt
  • Överlägsen specificitet—det mest uppdaterade Sanger-innehållet
  • Mångsidig användning—kan användas in vitro och in vivo, vilket ger dig konsekvens genom hela ditt forskningsprojekt
Vad är mir-miRNA-hämmareVana ?
mirVana miRNA-hämmare är små, kemiskt modifierade enkelsträngade RNA-molekyler som är utformade för att specifikt binda till och hämma endogena miRNA-molekyler och möjliggöra miRNA-funktionell analys genom nedreglering av miRNA-aktivitet. Positiva och negativa kontroller finns också tillgängliga för användning tillsammans med mir-miRNA-hämmare Vana i miRNA-nedregleringsexperiment.
Kvalitetskontroll
Varje mirVana miRNA-hämmare syntetiseras och renas i toppmoderna anläggningar för att uppfylla högsta kvalitetsstandarder. Våra rigorösa kvalitetskontrollrutiner inkluderar MALDI-TOF masspektrometrianalys och analytisk HPLC för att övervaka renhet. Vi bedömer också varje miRNA-hämmare med gelelektrofores för att säkerställa en miRNA-hämmare av högsta kvalitet som är renad och redo att användas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid eller under -20°C. Förvara inte i frostfri frys.
Kontrolltyp Negativ kontroll
RNAi typ miRNA Mimic
För användning med (applikation) miRNA& Icke-kodande RNA-analys
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Produktlinje mirVana
Produkttyp miRNA-hämmare
Reningsmetod Renad
Kvantitet 5 nmol