Läs mer
Invitrogen™ mirVana™ miRNA-hämmare, negativ kontroll #1
Beskrivning
mirVana miRNA Inhibitor Negative Control No. 1 is a non-targeting control designed for use in miRNA inhibition experiments. It provides a reliable baseline for evaluating the effects on target gene expression by ensuring minimal off-target effects. Extensively tested in human cell lines and tissues, this control is validated to have no impact on known miRNA functions, making it essential for accurate and consistent gene expression studies. Its properties include high reliability, superior specificity, and versatile use in various experimental setups.
miRNA-hämmare är små, kemiskt modifierade enkelsträngade RNA-molekyler utformade för att specifikt binda till och hämma endogena miRNA-molekyler och möjliggöra miRNA-funktionell analys genom nedreglering av miRNA-aktivitet.
Vi har nu släppt den andra generationen miRNA-hämmare, mirVana™ miRNA-hämmare, som:
- Visa bättre styrka än ledande konkurrents produkt
- Erbjud maximal och konsekvent effekt in vitro vid låg miRNA-hämmarekoncentration
- Inrikta dig på det mest uppdaterade Sanger-innehållet
- Kan användas in vitro och in vivo , vilket ger konsistens genom hela ditt forskningsprojekt
- Är giftfria
Positiva och negativa kontroller finns också tillgängliga för användning tillsammans med mirVana™ miRNA-hämmare i miRNA-nedregleringsexperiment.
mirVana™ miRNA-hämmare negativ kontroll #1
mirVana™ miRNA Inhibitor Negative Control #1 är avsedd att användas som en negativ kontroll för experiment med mirVana™ miRNA-hämmare. Transfektera denna negativa kontroll med samma metod som för din positiva kontroll (som let-7c positiv kontroll) och experimentell mirVana™ miRNA-hämmare. Använd måluttryck från negativa kontrolltransfekterade prover som baslinje för utvärdering av effekten av kontroll- och experimentell miRNA-hämmare på målgenuttryck.
Första generationens inhibitorkontroller
Våra första generationens miRNA-hämmare (och kontroller), Ambion™ Anti-miR™ miRNA-hämmare, har lägre specificitet och styrka, plus en lägre strängspecificitet jämfört med den nya mirVana™ miRNA-hämmare. Dessa första generationens inhibitorer rekommenderas för att slutföra pågående in vitro miRNA-studier. För nya studier eller in vivo -studier rekommenderar vi starkt vår nya mirVana™ miRNA-hämmare och deras motsvarande kontroller.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid eller under -20°C. Förvara inte i frostfri frys. |
| Kontrolltyp | Negativ kontroll |
| RNAi typ | miRNA Mimic |
| För användning med (applikation) | miRNA& Icke-kodande RNA-analys |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | mirVana |
| Produkttyp | miRNA-hämmare |
| Reningsmetod | Renad |
| Kvantitet | 5 nmol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |