Läs mer
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Mimic
Beskrivning
MirVana miRNA-mimiker är utformade för att efterlikna endogena mikroRNA (miRNA) och är utmärkta för att studera miRNA-funktion i olika biologiska processer. Dessa syntetiska molekyler är kemiskt modifierade för att förbättra stabilitet och prestanda både i in vitro och in vivo-applikationer .
MirVana miRNA-mimiker finns tillgängliga för ett brett spektrum av miRNA och ger forskare ett kraftfullt verktyg för att undersöka genregleringsmekanismer.
Nyckelfunktioner inkluderar:
- Hög specificitet och potens—designad för att likna naturliga miRNA tyckt, vilket hjälper till att säkerställa hög specificitet och potent genreglering
- Förbättrad stabilitet—Kemiska modifieringar ökar stabiliteten, vilket gör dem lämpliga för långsiktiga studier
- Brett utbud av mål—tillgängliga för en omfattande lista över miRNA från miRBase v22, vilket möjliggör omfattande forskningsmöjligheter
- Optimerad för leverans—som är kompatibel med olika transfektionsreagenser och leveranssystem, vilket säkerställer effektiv upptagning av cellerna
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i frys (-5 °C till -30 °C). |
| Beskrivning | mirVana™ Härmare och hämmare, 20nmol, härmare, som är mer specifika än sina föregångare, miRNA-hämmare, som är mer potenta än arvtagares föregångare, möjliggör funktionell miRNA-analys genom uppreglering av miRNA-aktivitet |
| RNAi typ | miRNA [mikroRNA] |
| Slutlig produkttyp | mirVana™ Mimik och inhibitorer |
| Förpackningstyp | 1 vardera |
| Kvantitet | 20 nmol |