Läs mer
Ambion™ mirVana™ miRNA Mimic
Kvantitet:
0,25 nmol
1 nmol
20 nmol
250 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
20nmol
250nmol
5nmol
Varje
Beskrivning
mirVana miRNA Mimics are designed to mimic endogenous microRNAs (miRNAs) and are excellent for studying miRNA function in various biological processes. These synthetic molecules are chemically modified to enhance stability and performance in both in vitro and in vivo applications.
mirVana miRNA Mimics are available for a wide range of miRNAs, providing researchers with a powerful tool to investigate gene regulation mechanisms.
miRNA-härmare är små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA:n som härmar endogena miRNA:n och möjliggör miRNA-funktionell analys genom uppreglering av miRNA-aktivitet. mirVana™ miRNA Mimics är mer specifika än sina föregångare på grund av proprietära kemiska modifieringar.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| Beskrivning | mirVana™ Härmare och hämmare, 250nmol, små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA:n som efterliknar endogena miRNA:n och möjliggör funktionell miRNA-analys genom uppreglering av miRNA-aktivitet |
| Formatera | 96-brunnsplatta, 24-brunnars tallrik, 6-brunnars tallrik |
| RNAi typ | miRNA [mikroRNA] |
| Slutlig produkttyp | mirVana™ Mimik och inhibitorer |
| Kvantitet | 250 nmol |