Läs mer
Ambion™ mirVana™ miRNA Mimic
Produktkod. 13493079
Change view
Kvantitet:
0,25 nmol
1 nmol
20 nmol
250 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
20nmol
250nmol
5nmol
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13493079 1 nmol Varje
13483079 0,25 nmol Varje
13426696 5 nmol 5nmol
13436696 20 nmol 20nmol
13486696 250 nmol 250nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13493079 Leverantör Ambion™ Leverantörsnummer 4464075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404200.00 SEK
    363779.65 SEK / 1nmol
    Save 40420.35 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA som härmar endogena miRNA och möjliggör miRNA funktionell analys genom uppreglering av miRNA aktivitet.
MirVana miRNA-mimiker är utformade för att efterlikna endogena mikroRNA (miRNA) och är utmärkta för att studera miRNA-funktion i olika biologiska processer. Dessa syntetiska molekyler är kemiskt modifierade för att förbättra stabilitet och prestanda både i in vitro och in vivo-applikationer .
MirVana miRNA-mimiker finns tillgängliga för ett brett spektrum av miRNA och ger forskare ett kraftfullt verktyg för att undersöka genregleringsmekanismer.
Nyckelfunktioner inkluderar:
  • Hög specificitet och potens—designad för att likna naturliga miRNA tyckt, vilket hjälper till att säkerställa hög specificitet och potent genreglering
  • Förbättrad stabilitet—Kemiska modifieringar ökar stabiliteten, vilket gör dem lämpliga för långsiktiga studier
  • Brett utbud av mål—tillgängliga för en omfattande lista över miRNA från miRBase v22, vilket möjliggör omfattande forskningsmöjligheter
  • Optimerad för leverans—som är kompatibel med olika transfektionsreagenser och leveranssystem, vilket säkerställer effektiv upptagning av cellerna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i frys (-5 °C till -30 °C).
RNAi typ miRNA
Slutlig produkttyp mirVana™ Mimiker och inhibitorer
Kvantitet 1 nmol