Läs mer
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Mimic, miR-1 positiv kontroll
Beskrivning
miRNA-härmare är små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA-molekyler utformade för att specifikt binda till och efterlikna endogena miRNA-molekyler och möjliggöra miRNA-funktionell analys genom uppreglering av miRNA-aktivitet.
Vi har nu släppt den andra generationen miRNA-mimiker, mirVana™ miRNA Mimics, som:
- Uppvisa maximal och konsekvent effekt in vitro vid låg koncentration
- Erbjuder överlägsen specificitet tack vare unik stjärnsträngsmodifiering
- Inrikta dig på det mest uppdaterade Sanger-innehållet
- Kan användas in vitro och in vivo , vilket ger dig konsistens genom hela ditt forskningsprojekt
- Är giftfria
Positiva och negativa kontroller finns också tillgängliga för användning tillsammans med mirVana™ miRNA härmar i miRNA-uppregleringsexperiment.
mirVana™ miRNA Mimic miR-1 positiv kontroll
MirVana™ miRNA Mimic miR-1 positiv kontroll är utformad för att efterlikna moget miR-1 miRNA efter leverans till däggdjursceller. miR-1 är associerad med nedreglering av många gener. I synnerhet har miR-1-medierad nedreglering av proteintyrosinkinas 9 (PTK9) visats ske på mRNA-nivå. miR-1 positiv kontroll är avsedd att användas som en positiv kontroll för transfektionsexperiment med mirVana™ miRNA härmar. Övervaka aktiviteten hos miR-1 positiv kontroll genom dess gentystnad av PTK9, med användning av omvänd transkription-PCR i realtid för att detektera PTK9-mRNA.
Första generationens mimikkontroller
Vår första generationens miRNA härmar (och kontroller), Ambion™ Pre-miR™ miRNA-prekursorer, har lägre specificitet och styrka, plus en lägre strängspecificitet jämfört med den nya mirVana™ miRNA härmar. Dessa första generationens mimiker rekommenderas för att slutföra pågående miRNA-studier in vitro . För nya studier eller in vivo -studier rekommenderar vi starkt vår nya mirVana™ miRNA Mimics och deras motsvarande kontroller.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid eller under -20 °C. Förvara inte i frostfri frys. |
| Kontrolltyp | Positiv kontroll |
| RNAi typ | miRNA Mimic |
| För användning med (applikation) | miRNA& Icke-kodande RNA-analys |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | mirVana |
| Produkttyp | miRNA Mimic |
| Reningsmetod | Renad |
| Kvantitet | 5 nmol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |