Läs mer
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Mimic, miR-1 positiv kontroll
Beskrivning
miRNA-mimiker är små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA-molekyler som är utformade för att specifikt binda till och efterlikna endogena miRNA-molekyler och möjliggör funktionell analys av miRNA genom uppreglering av miRNA-aktivitet.
Vi har nu släppt den andra generationen av miRNA-mimiker, mirVana™ miRNA-mimiker, som:
- Uppvisar maximal och konsekvent effekt in vitro vid låg koncentration
- Erbjuder överlägsen specificitet tack vare unik Star-strängsmodifiering
- Rikta in dig på det mest uppdaterade Sanger-innehållet
- Kan användas in vitro och in vivo, vilket ger dig konsekvens genom hela ditt forskningsprojekt
- Är icke-toxiska
Positiva och negativa kontroller finns också tillgängliga för användning tillsammans med mirVana™ miRNA-mimiker i miRNA-uppregleringsexperiment.
mirVana™ miRNA-mimik miR-1 positiv kontroll
MirVana™ miRNA Mimic miR-1 Positive Control är utformad för att efterlikna mogen miR-1 miRNA efter leverans till däggdjursceller. miR-1 är associerat med nedreglering av många gener. Särskilt har miR-1-medierad nedreglering av proteinet tyrosin-kinas 9 (PTK9) visat sig förekomma på mRNA-nivå. miR-1 Positive Control är avsedd att användas som positiv kontroll för transfektionsexperiment med mirVana™ miRNA-mimiker. Övervaka aktiviteten hos miR-1 Positive Control genom dess gentystnad av PTK9, med realtids reverse transcription-PCR för att upptäcka PTK9 mRNA.
Första generationens mimikkontroller
Våra första generationens miRNA-mimiker (och kontrollgrupper), Ambion™ Pre-miR™ miRNA-prekursorer, har lägre specificitet och potenti, samt en lägre strängspecificitet jämfört med de nya mir-miRNA-mimikernaVana™. Dessa förstagenerationsmimiker rekommenderas för att slutföra pågående in vitro-miRNA-studier. För nya studier eller in vivo-studier rekommenderar vi starkt våra nya mirVana™ miRNA-mimiker och deras motsvarande kontrollgrupper.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid eller under -20 °C. Förvara inte i frostfri frys. |
| Beskrivning | mirVana™ miRNA Mimic, 250nmol, Unconjugated Dye, Pre-miRNA RNAi Type, Positive Control Type, HPLC Purification, Used for miRNA and Non-Coding RNA Analysis, –20°C Storage Temperature, For Research Use Only |
| Kontrolltyp | Positiv kontroll |
| RNAi typ | miRNA Mimic |
| För användning med (applikation) | miRNA& Icke-kodande RNA-analys |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | mirVana |
| Produkttyp | miRNA Mimic |
| Reningsmetod | HPLC |
| Kvantitet | 250 nmol |
| Visa mer |