Läs mer
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Mimic, miR-1 positiv kontroll
Produktkod. p-7075568
Kvantitet:
20 nmol
250 nmol
5 nmol
50 nmol
Förpackningsstorlek:
20nmol
250nmol
50nmol
5nmol
Produktkod. 13375374
Brand: Invitrogen™ 4464062
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
miRNA-härmare är små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA-molekyler utformade för att specifikt binda till och efterlikna endogena miRNA-molekyler och möjliggöra miRNA-funktionell analys genom uppreglering av miRNA-aktivitet.
miRNA-härmare är små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA-molekyler utformade för att specifikt binda till och efterlikna endogena miRNA-molekyler och möjliggöra miRNA-funktionell analys genom uppreglering av miRNA-aktivitet.
Vi har nu släppt den andra generationen miRNA-mimiker, mirVana™ miRNA Mimics, som:
  • Uppvisa maximal och konsekvent effekt in vitro vid låg koncentration
  • Erbjuder överlägsen specificitet tack vare unik stjärnsträngsmodifiering
  • Inrikta dig på det mest uppdaterade Sanger-innehållet
  • Kan användas in vitro och in vivo , vilket ger dig konsistens genom hela ditt forskningsprojekt
  • Är giftfria
Positiva och negativa kontroller finns också tillgängliga för användning tillsammans med mirVana™ miRNA härmar i miRNA-uppregleringsexperiment.
mirVana™ miRNA Mimic miR-1 positiv kontroll
MirVana™ miRNA Mimic miR-1 positiv kontroll är utformad för att efterlikna moget miR-1 miRNA efter leverans till däggdjursceller. miR-1 är associerad med nedreglering av många gener. I synnerhet har miR-1-medierad nedreglering av proteintyrosinkinas 9 (PTK9) visats ske på mRNA-nivå. miR-1 positiv kontroll är avsedd att användas som en positiv kontroll för transfektionsexperiment med mirVana™ miRNA härmar. Övervaka aktiviteten hos miR-1 positiv kontroll genom dess gentystnad av PTK9, med användning av omvänd transkription-PCR i realtid för att detektera PTK9-mRNA.
Första generationens mimikkontroller
Vår första generationens miRNA härmar (och kontroller), Ambion™ Pre-miR™ miRNA-prekursorer, har lägre specificitet och styrka, plus en lägre strängspecificitet jämfört med den nya mirVana™ miRNA härmar. Dessa första generationens mimiker rekommenderas för att slutföra pågående miRNA-studier in vitro . För nya studier eller in vivo -studier rekommenderar vi starkt vår nya mirVana™ miRNA Mimics och deras motsvarande kontroller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid eller under -20 °C. Förvara inte i frostfri frys.
Kontrolltyp Positiv kontroll
RNAi typ miRNA Mimic
För användning med (applikation) miRNA& Icke-kodande RNA-analys
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Produktlinje mirVana
Produkttyp miRNA Mimic
Reningsmetod Renad
Kvantitet 5 nmol