Läs mer
Invitrogen™ mirVana™ miRNA-härmare, negativ kontroll #1
Produktkod. p-7075569
Kvantitet:
20 nmol
250 nmol
5 nmol
50 nmol
Förpackningsstorlek:
20nmol
250nmol
50nmol
Produktkod. 15169442
Brand: Invitrogen™ 4464058
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
mirVana™ miRNA-härmare, negativ kontroll #1
mirVana miRNA Mimic Negative Control No. 1 is a non-targeting control for experiments with mirVana miRNA mimics. Transfected using the same methodology as positive controls and experimental miRNA mimics, it provides a baseline for evaluating effects on target gene expression. Extensively tested in human cell lines and tissues, it ensures no impact on known miRNA functions, making it essential for accurate gene expression studies. Key properties include reliability, superior specificity, and versatile use in vitro and in vivo.
miRNA-härmare är små, kemiskt modifierade dubbelsträngade RNA-molekyler utformade för att specifikt binda till och efterlikna endogena miRNA-molekyler och möjliggöra miRNA-funktionell analys genom uppreglering av miRNA-aktivitet.
Vi har nu släppt den andra generationen miRNA-härmar som:
  • Uppvisa maximal och konsekvent effekt in vitro vid låg koncentration
  • Är giftfria
  • Erbjuder överlägsen specificitet tack vare unik stjärnsträngsmodifiering
  • Inrikta dig på det mest uppdaterade Sanger-innehållet
  • Kan användas in vitro och in vivo , vilket ger dig konsistens genom hela ditt forskningsprojekt
Positiva och negativa kontroller finns också tillgängliga för användning tillsammans med mirVana™ miRNA härmar i miRNA-uppregleringsexperiment.
mirVana™ miRNA Mimic Negative Control #1
mirVana™ miRNA Mimic Negative Control #1 är designad att användas som en negativ kontroll för experiment med mirVana™ miRNA härmar. Transfektera den negativa kontrollen med samma metod som för din positiva kontroll (som miR-1 positiv kontroll) och experimentell mirVana™ miRNA härmar. Använd målgenuttryck från negativa kontroll-transfekterade prover som baslinje för utvärdering av effekten av kontrollen och experimentell miRNA-härmare på målgenuttryck.
mirVana™ miRNA Mimic Negative Control #1 är en miRNA-mimikmolekyl med slumpmässig sekvens som har testats omfattande i mänskliga cellinjer och vävnader och validerats för att inte ge identifierbara effekter på känd miRNA-funktion.
Första generationens mimikkontroller Vår första
generationens miRNA-härmare (och kontroller), Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA-prekursorer, har lägre specificitet och styrka, plus en lägre strängspecificitet jämfört med den nya mirVana™ miRNA härmar. Dessa första generationens mimiker rekommenderas för att slutföra pågående miRNA-studier in vitro . För nya studier eller in vivo -studier rekommenderar vi starkt vår nya mirVana™ miRNA Mimics och deras motsvarande kontroller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara på eller nedan– 20°C. Förvara inte i frostfri frys.
Kontrolltyp Negativ kontroll
RNAi typ miRNA Mimic
För användning med (applikation) miRNA & icke-kodande RNA-analys
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Produktlinje mirVana™
Produkttyp miRNA Mimic
Reningsmetod Renad
Kvantitet 5 nmol