Läs mer
Molecular Probes™ N- (1-pyren)jodoacetamid
Produktkod. 11599256
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11599256 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11599256 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer P29
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
N- (1-pyren)jodacetamid
Den tiolreaktiva N- (1-pyren)jodoacetamiden kan användas för att skapa miljökänsliga biokonjugat med denna unika fluorofor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 mg
Produkttyp N-(1-pyren)jodoacetamid
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Kemisk reaktivitet Thiol
Frakt skick Rumstemperatur
Reaktiv del Alkylhalogenid, jodacetamid
Etikett eller färgämne Pyren
Etiketttyp Klassiska färgämnen