Läs mer
Molecular Probes™ N- (1-Pyren)Maleimid
Beskrivning
Den tiolreaktiva N- (1-pyren)maleimiden kan användas för att skapa miljökänsliga biokonjugat med denna unika fluorofor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 mg |
| Produkttyp | Maleimid |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Maleimid |
| Etikett eller färgämne | Pyren |
| Etiketttyp | Klassiska färgämnen |