Läs mer
Masterflex™ I/P™ Borstlös Process Drive
Produktkod. 15530521 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,4 till 8 LPM
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
15530521 0,4 till 8 LPM Varje
1 options
Produktkod. 15530521 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7796500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93930.00 SEK
    71755.65 SEK / Paket med 1
    Save 22174.35 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-12-2026
Masterflex™ I/P™ Borstlös processenhet med fjärringång/utgång och Easy-Load™ Pumphuvud för användning med precisionsrör
  • Flöde 0,2 till 26 LPM med I/P slangar - flödeshastigheten beror på frekvensomriktarens varvtal, pumphuvud och slangstorlek
  • Digitalt gränssnitt med LED-display visar procentuell hastighet med 1 % upplösning
  • Hastighetskontroll via trevarvspotentiometer för snabba och enkla justeringar
  • Styr enkelt start/stopp och backfunktioner via förseglad knappsats
  • Tillverkad av spånfritt målat stål och aluminium IP55-klassat hölje
  • Borstlös, underhållsfri motor erbjuder± 0,25 % hastighetskontrollnoggrannhet
  • Fjärrkontroll tillgänglig med analog kommunikation - spänning, ström och kontaktstängning
  • Flöde 0,4 till 8 LPM med I/P slangar - flödeshastigheten beror på frekvensomriktarens varvtal, pumphuvud och slangstorlek
  • I/P™ borstlösa processdrivenheter erbjuder kraftfulla prestanda för dina krävande processtillämpningar
  • Denna modell har robusta 1/3 hk borstlösa motorer som driver upp till två pumphuvuden med de flesta slangformuleringar, samtidigt som man eliminerar kostnaden och besväret med att byta borstar
  • Justera körhastigheten snabbt med hastighetskontrollratten - hastigheten visas på en lättläst LED-display från 5 till 100 % av full hastighet, med 1 % upplösning
  • Fjärrkontrollingångar inkluderar 4 till 20 mA, 0 till 10 V, start/stopp och back; fjärrkontrollutgångar a“ pumpen klar” signal och 4 till 20 mA utgångar (kräver 77300-32 fjärrkabelsats, säljs separat)
  • Den IP55-klassade epoxibelagda stålhöljet ger utmärkt skydd mot kemikalier, vatten och damm
  • Med ett kompakt fotavtryck och inbyggt bärhandtag sparar dessa lätta enheter utrymme och möjliggör enkel portabilitet
Specifikationer
Kanaler 1
Kontrolltyp Digital variabel hastighet
Flödeshastighet 0,4 till 8 LPM
Motorhastighet 33 till 650 rpm
Pumphuvud I/P™ Easy-Load Pumphuvud
Typ av rör Tygon™ E-LFL, I/P™ 26, 73, 82
Mått (L x B x H) (33.02 x 35.56 x 22.86 cm)
Elektriska krav 115/230 VAC
Amperage 4,5 A vid 115 V och 2,5 A vid 230 V