Läs mer
Masterflex™ I/P™ Digital Drive med Easy-Load™ Pumphuvud
Flödeshastighet:
1 till 8000 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Flödeshastighet 0,001 till 8 LPM medföljer I/P slangar - flödeshastigheten beror på frekvensomriktarens varvtal, pumphuvud och slangstorlek
- Digitalt gränssnitt med grafisk LCD visar pumpens prestanda och driftläge: kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopiedispensering eller volymdispensering
- Fjärrkontroll tillgänglig med analog kommunikation - spänning, ström och kontaktstängning
- Välj önskat språk från den användarvänliga menyn för programmering och drift
- Antidroppfunktion säkerställer dispenseringsnoggrannhet
- Borstlös, underhållsfri motor erbjuder± 0,1 % hastighetskontrollnoggrannhet
- Uppbäddningsförhållande: 6000:1
- Robust hölje är NEMA 4X (IP66) klassad för tvättning
- Modeller med sensorteknik med öppet huvud erbjuder ökad användarsäkerhet
- Tillverkad av ett pulverlackerat stålhus med anodiserad aluminiumbas
- Idealisk för tillverkning och vattenbehandlingsapplikationer där rostfritt stål inte är ett kritiskt krav
- Dispenseringstyper:
- Volym: i ml (0,001 till 9 999 ml), L eller gal
- Kopiera: 1 till 9 999 dispenseringscykler
- Tid - tidsintervall för på/av-cykler (1 sek till 99 timmar, 59 min, 59 sek per cykel)
Specifikationer
Specifikationer
| Kontrolltyp | Digital variabel hastighet |
| Visningstyp | Digital |
| Kapslingsklassificering | IP66 |
| Flödeshastighet | 1 till 8000 rpm |
| För användning med | Laboratorieprocesser, industriella miljöer, läkemedel, livsmedel& Dryckes-, mejeri-, kemi-, tillverknings- och vattenbehandlingsindustrin |
| För användning med (applikation) | Applikationer för vätskeöverföring, dispensering och dosering |
| Inkluderar | I/P Kör 77420-20, Easy-Load Pumphuvud 77602-10, 10 fot. (3-m) C-Flex ULTRA™ Slang och 6 fot. (1,8-m) Linjesladd med IEC 320/CEE22 uttag. |
| Material | Pulverlackerat stålhus, anodiserad aluminium |
| Pumphuvud | I/P™ Easy-Load Pumphuvud (77602-10) |
| Hastighetskontroll | ±0,1 % noggrannhet |
| Visa mer |