Läs mer
Masterflex™ I/P™ Digital Modular Drive med Easy-Load™ Pumphuvud
Produktkod. 13457109
Change view
Beskrivning:
Modulär drivenhet
Washdown Modular Drive
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning unitSize
13457109 Modulär drivenhet Varje
13467109 Washdown Modular Drive Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13457109 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7797040
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Masterflex™ I/P™ Digital Modular Drive med Easy-Load™ Pumphuvudet kan placeras var som helst med modulär design
  • I/P™ digitala pumpar ger robust prestanda och exakt digital kontroll
  • Precisionsenheter har ett programmerbart dispenseringsintervall som låter dig ställa in fördröjningen mellan dispenseringscyklerna för bekväm, automatisk dispensering efter tid eller volym
  • Programmerad kalibrering säkerställer dispensering och visningsnoggrannhet - enheten lagrar ett kalibreringsvärde per slangstorlek
  • Flödeshastighet 0,0006 till 26 LPM med I/P slangar - flödeshastigheten beror på frekvensomriktarens varvtal, pumphuvud, antal pumphuvuden och slangstorlek
  • Digitalt gränssnitt med grafisk LCD visar pumpens prestanda och driftläge - kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopieringsdispensering eller volymdispensering
  • Fjärrkontroll tillgänglig med analog kommunikation - spänning, ström och kontaktstängning
  • Välj önskat språk från den användarvänliga menyn för programmering och drift
  • Antidroppfunktion säkerställer dispenseringsnoggrannhet
  • Borstlös, underhållsfri motor erbjuder± 0,1 % hastighetskontrollnoggrannhet
  • Uppbäddningsförhållande: 6000:1
  • Reversibel motor - töm slangarna före eller efter pumpning och pumpa vätska i båda riktningarna
  • Kraftfull motor gör att två pumphuvuden kan staplas för ökade flödeshastigheter och för flerkanalsapplikationer
  • Stänkbeständig ABS-plastkontroll och epoxibehandlade drivhus i stål är IP33-klassade
Specifikationer
Kanaler 1
Beskrivning Modulär drivenhet
Kontrolltyp Digital variabel hastighet
Flödeshastighet 1 till 8000 ml/min.
Motorhastighet 0,1 till 650 rpm
För användning med (applikation) Vätskeöverföring, dispensering och doseringsapplikationer i laboratorie-, process- och industriella miljöer inklusive läkemedel, livsmedel& Drycker, mejeriprodukter, kemikalier, tillverkning och vattenbehandling
Inkluderar I/P Drive (07594-00), Easy-Load Pumphuvud (77602-10), 10 fot C-flex ULTRA™ Slang och 6 fot (1,8 m) linjesladd med IEC 320/CEE22 Sockel. Dessa modeller levereras med landsspecifika stickproppar/sladdset; vänligen ange slutdestination vid beställning.
Material ABS plast och aluminium styrenhet, målat stål och aluminium drivning
Antal rullar 3
Pumphuvud I/P™ Easy-Load Pumphuvud (77602-10)
Typ av rör Accepterar I/P™ storlekar 26, 73, 82
Mått (L x B x H) (36.2 x 17.78 x 16.5 cm)
Elektriska krav 115/230 VAC
Amperage 4,5 A vid 115 V och 2,5 A vid 230 V