Beskrivning
- De Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ pumphuvudet kombinerar en övercenterkam med automatisk slanghållning i ett robust, kemikaliebeständigt hölje
- Designen tillåter snabba, enkla slangbyten utan att ta bort pumphuvudet från frekvensomriktaren
- Inbyggd slangguide säkerställer korrekt placering av slangen för att maximera prestanda och pumpslangens livslängd
- Fjäderbelastade slanghållare säkerställer att slangen säkras automatiskt för att främja lång slanglivslängd och optimera prestanda för varje slangstorlek
- Med enstaka eller flera kanaler kan slangen bytas i varje kanal utan att ta bort pumphuvudena från din enhet
- Design med tre rullar för mjukt flöde
- Pumphuvuden är staplingsbara för flerkanalsapplikationer
- Kompakt design för effektiv användning av utrymmet
- Automatisk slanghållning eliminerar användarjusteringar och gör installationen enkel - erbjuder förbättrad slanglivslängd och förbättrad prestanda
- Justerbar ocklusion låter dig optimera tryck- och sugförmåga och slanglivslängd genom att justera slangens klämning
- Konstruerad med hållbart vitt polyfenylensulfid (PPS) hus och rostfritt stål (SS) rotor
- ATEX Zon 2 godkänd
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ATEX Zon 2 Godkänd |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | 1:1 utväxling |
| Mått (L x B x H) | 89 x 187 x 201 mm |
| Flödeshastighet | 0,002 till 3,5 gal./min. |
| Inkluderar | Enkanalig monteringshårdvara, silikonpumpslang (51 cm) |
| Material | Polyfenylensulfid |
| Antal kanaler | 1 |
| Antal rullar | 3 |
| Ocklusionstyp | Justerbar |
| Visa mer |