Läs mer
p-Xylene, Fluka™
Produktkod. 15919487 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15919487 5 ml 5ml
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15919487 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer R15995ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Xylene
Förpackning Glass Bottle
CAS 106-42-3
Molekylformel C6H4(CH3)2
Färg Colorless
Smältpunkt 12°C
Kokpunkt 137°C to 139°C (1.013 hPa)
Synonym 1,4-Dimethylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 106.17
Kvantitet 5 ml
Kvalitet Analytical Standard