Läs mer
Masterflex™ I/P™ Platinahärdad silikonspolad pumpslang
Produktkod. 13256980
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Flödeshastighet:
0,01 till 4 l/min.
0,01 till 8 l/min
13000 ml/min.
Förpackningsstorlek:
100fot
150fot
200fot
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Flödeshastighet unitSize
13256980 6,4 mm 0,01 till 4 l/min. 200fot
13276980 12,7 mm 13000 ml/min. 100fot
13266980 9,5 mm 0,01 till 8 l/min 150fot
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13256980 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9640326
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska risken för att partiklar fastnar med slät inre yta
  • Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
  • Inga lakbara tillsatser skyddar känsliga och kostsamma vätskor
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA godkänd; Prop 65 NA (inga Prop 65 kemikalier)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6,4 mm
Material Platinahärdad silikon
Total längd (metrisk) 6096 cm
För användning med (applikation) Läkemedels- och bioteknikindustrin
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Förpackningsmängd 1 st
Slangstorlek 27
Flödeshastighet 0,01 till 4 l/min.
Slang Barb 1/4 tum
Steriliseringsmetod Autoklav, gammabestrålning
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm Hg
Max. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttyp Slangar för pumpar