Läs mer
Masterflex™ I/P™ Precisionspumpslang, platinahärdad silikon
Produktkod. 10693713
Slangstorlek:
26
73
82
Förpackningsstorlek:
25fot
7.6m
Varje
Produktkod. 10693713
Brand: Masterflex™ 9641073
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska risken för att partiklar fastnar med slät inre yta
Säkerställ optimal prestanda från din Masterflex™ pump med denna silikonpumpslang. Masterflex™ I/P™ Platinahärdad silikon precisionspumpslang ger exakt, repeterbart flöde. Idealisk för läkemedels- och bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar.
  • Äkta Masterflex™-slangar genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
  • Alltid i lager— de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för att skickas samma dag
  • Ekonomisk slang med längre slanglivslängd
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VIFDA 21 CFR 177.2600 Överskrider 3 A sanitära standarder European Pharmacopoeia (EP)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 37/100 tum.
Diameter (metrisk) Inre 9.5 mm
Material Platinahärdad silikon
Diameter (engelska) Yttre 2,87 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 73 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med Masterflex I/P Pumps
För användning med (applikation) Läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Sterilitet Sterila
Slangstorlek 73
Flödeshastighet 0,01 till 8 ml/min
Slang Barb 0,37 tum.
Höjd (metrisk) 8,8 m vatten
Höjd (engelska) 29 fot Vatten
Gaspermeabilitet CO2: 25 147, O2: 4715, N2: 2284
Färg Genomskinligt
Max. Driftstemperatur (metrisk) 212 °C
Produkttyp Slangar för pumpar