Läs mer
Masterflex™ I/P™ Precisionspumpslang, platinahärdad silikon
Produktkod. 11815201
Slangstorlek:
26
73
82
Förpackningsstorlek:
25fot
7.6m
Varje
Produktkod. 11815201
Brand: Masterflex™ 9641026
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska risken för att partiklar fastnar med slät inre yta
Säkerställ optimal prestanda från din Masterflex™ pump med denna silikonpumpslang. Masterflex™ I/P™ Platinahärdad silikon precisionspumpslang ger exakt, repeterbart flöde. Idealisk för läkemedels- och bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar.
  • Äkta Masterflex™-slangar genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
  • Alltid i lager— de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för att skickas samma dag
  • Ekonomisk slang med längre slanglivslängd
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VIFDA 21 CFR 177.2600 Överskrider 3 A sanitära standarder European Pharmacopoeia (EP)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/4 tum
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Platinahärdad silikon
Diameter (engelska) Yttre 1 tum
Diameter (metrisk) Yttre 26 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med Masterflex I/P Pumps
För användning med (applikation) Läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Sterilitet Sterila
Slangstorlek 26
Flödeshastighet 0,01 till 4 l/min
Slang Barb 0,25 tum
Höjd (metrisk) 8,8 m vatten
Höjd (engelska) 29 fot Vatten
Gaspermeabilitet CO2: 25 147, O2: 4715, N2: 2284
Färg Genomskinligt
Max. Driftstemperatur (metrisk) 212 °C
Produkttyp Slangar för pumpar