Läs mer
Masterflex™ I/P™ Precisionspumpslang, platinahärdad silikon
Produktkod. 13246990 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Slangstorlek:
26
73
82
Förpackningsstorlek:
25fot
7.6m
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Förpackningsstorlek
13246990 82 25fot
11815201 26 Varje
10693713 73 7.6m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13246990 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9641082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5840.00 SEK
    4938.82 SEK / 25fot
    Save 901.18 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska risken för att partiklar fastnar med slät inre yta
Säkerställ optimal prestanda från din Masterflex™ pump med denna silikonpumpslang. Masterflex™ I/P™ Platinahärdad silikon precisionspumpslang ger exakt, repeterbart flöde. Idealisk för läkemedels- och bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar.
  • Äkta Masterflex™-slangar genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
  • Alltid i lager— de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för att skickas samma dag
  • Ekonomisk slang med längre slanglivslängd
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VIFDA 21 CFR 177.2600 Överskrider 3 A sanitära standarder European Pharmacopoeia (EP)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/2 tum.
Diameter (metrisk) Inre 12.7 mm
Material Platinahärdad silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,98 tum
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med Masterflex I/P Pumps
För användning med (applikation) Läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Sterilitet Sterila
Slangstorlek 82
Flödeshastighet 0,02 till 13 ml/min
Slang Barb 12,7 tum.
Höjd (metrisk) 8,8 m vatten
Höjd (engelska) 29 fot Vatten
Gaspermeabilitet CO2: 25 147, O2: 4715, N2: 2284
Färg Genomskinligt
Max. Driftstemperatur (metrisk) 212 °C
Produkttyp Slangar för pumpar