Läs mer
Masterflex™ I/P™ Standard pumphuvud för I/P™ Slang
Produktkod. 11765148
Flödeshastighet:
13 l/min.
8 l/min.
Material:
Polyfenylensulfid
Polykarbonat
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11765148
Brand: Masterflex™ 0701931
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bästa noggrannhet och repeterbarhet av någon I/P pumphuvud —idealiskt för dispensering och dosering
  • Varje modell är optimerad för en enda rörstorlek för att maximera prestanda och slanglivslängd
  • Det kostnadseffektiva pumphuvudet är ett utmärkt val för dedikerade applikationer
  • Stapla två pumphuvuden för att fördubbla flödet
  • Standard pumphuvudets klassiska ’design säkerställer den mest exakta och repeterbara prestandan som är —viktig i dispenseringsapplikationer.
  • En 360-graders precisionsgjuten ocklusionskropp säkerställer optimal noggrannhet och lång livslängd.
  • Utformningen av standardpumphuvudet möjliggör den mest exakta dispenseringsnoggrannheten av alla MASTERFLEX™ pumphuvud
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 mL/Rev
Flödeshastighet 13 l/min.
IP-betyg IP82
Material Polykarbonat
Antal kanaler 1
Antal rullar 3
Ocklusionstyp Fast
Total höjd (engelska) 5,5 tum
Total höjd (metrisk) 139 mm
Total längd (engelska) 3,312 tum.
Total längd (metrisk) 85 mm
Total bredd (engelska) 5,2 tum
Total bredd (metrisk) 132 mm
Rullmaterial Rostfritt stål
Typ Volym per varv med I/P 82 Slang (mL): 20mL
Rotormaterial Rostfritt stål
Hastighet 0,1 till 650 rpm