Beskrivning
- Varje modell är optimerad för en enda rörstorlek för att maximera prestanda och slanglivslängd
- Det kostnadseffektiva pumphuvudet är ett utmärkt val för dedikerade applikationer
- Stapla två pumphuvuden för att fördubbla flödet
- Standard pumphuvudets klassiska ’design säkerställer den mest exakta och repeterbara prestandan som är —viktig i dispenseringsapplikationer.
- En 360-graders precisionsgjuten ocklusionskropp säkerställer optimal noggrannhet och lång livslängd.
- Utformningen av standardpumphuvudet möjliggör den mest exakta dispenseringsnoggrannheten för alla MASTERFLEX pumphuvuden
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 12,3 ml/varv |
| Flödeshastighet | 8 l/min. |
| IP-betyg | IP73 |
| Material | Polyfenylensulfid |
| Antal kanaler | 1 |
| Antal rullar | 3 |
| Ocklusionstyp | Fast |
| Total höjd (engelska) | 5,5 tum |
| Total höjd (metrisk) | 139 mm |
| Total längd (engelska) | 3,312 tum. |
| Visa mer |