Läs mer
Masterflex™ I/P™ Slo-Blo Ersättningssäkring
Produktkod. 13285120
Storlek (metrisk):
5 x 20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 13285120
Brand: Masterflex™ 7750025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få ut det mesta av din körning med dessa reservdelar
  • Lämplig att använda med Masterflex™ B/T™ kör 77111-30.
  • För användning med följande Masterflex™ L/S™ enheter och styrenheter: 07520-40, 07520-50, 07520-60, 07523-40, 07523-50, 07523-60, 07523-70, 07523-80, 07523-90, 07524-50, 07524-5 07528-10, 07528-20, 07528-30, 07550-30, 07550-50, 07551-00, 07551-10, 07575-00, 07575-10, 70,307,- 77301-20, 77301-22, 77301-23, 77301-30, 77521-40 och 77521-50.
  • För användning med följande Masterflex™ I/P™ enheter och styrenheter: 07592-27, 07592-35, 07592-85, 07592-95 och 77410-05.
Specifikationer
Amperage 3,15 A
Inkluderar 2 / Pk.
Storlek (metrisk) 5 x 20 mm
Typ Ersättningssäkring
Spänning 250 V