Läs mer
Invitrogen™ Pichia Expression Kit, originalsats
Beskrivning
Original Pichia Expression Kit är utformat för högnivåuttryck av rekombinant protein i jästen Pichia pastoris. Vektorerna bär på HIS4-genen för selektion av transformanter på histidin-deficienta medium. Original Pichia Expression Kit tillhandahåller alla verktyg och reagenser som behövs för att uttrycka en gen av intresse från AOX1-promotorn .
Specifikationer
Specifikationer
| Antibiotikaresistens bakterie | Ampicillin (AmpR) |
| Bakterie- eller jäststam | GS115, KM71 |
| Innehåll och lagring | Original Pichia Expression Kit innehåller 10μ g var och en av pHIL-D2- och pPIC3.5-vektorerna för intracellulärt uttryck och pHIL-S1- och pPIC9-vektorerna för utsöndrat uttryck, Pichia pastoris- stammar GS115 (his 4), KM71( arg4 his4 aox1::ARG4 ), kontrollstam GS115 Albumin, kontrollstam GS115β -gal, media (YP och YNB), Spheroplast Transformation Kit och 2μ g vardera 5' AOX 1, 3' AOX 1 ochα -faktorsekvenseringsprimrar. Förvara vektorer och primrar vid -20 °C. Förvara stammar i rumstemperatur. Alla komponenter är garanterade hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym⁄ MCS |
| Promotor | AOX1 |
| Celltyp | Jästceller |
| Formatera | Kit |
| Art | P. pastoris |
| Vektor | pPIC |
| Urvalsagent (eukaryot) | Ampillicin |
| Visa mer |