Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Cy ™3-märkt GAPDH siRNA (människa, mus, råtta)
Produktkod. 10515415
Change view
Kvantitet:
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10515415 5 nmol Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10515415 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM4649
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ljuddämpare™ Cy ™3-märkt GAPDH siRNA (människa, mus, råtta)
Invitrogen™ fluorescensmärkt kontroll siRNA för enkel övervakning av siRNA-upptag genom fluorescensmikroskopi tillsammans med siRNA-inducerad knockdown. Renad, glödgad och redo att användas, 5 nmol alikvoten levereras i ett stabilt, torkat format.
  • Fluorescensmärkta siRNA förenklar övervakningen av siRNA-leverans
  • Idealisk för att korrelera siRNA-upptag med mRNA-knockdown
  • Funktionstestad i flera vanliga cellinjer
  • HPLC-renad, duplexad och klar att använda
    Visualisera siRNA-upptag med märkta siRNA
    Fluorescerande märkning av siRNA möjliggör direkt observation av deras cellulära upptag, distribution och lokalisering. Fluorescensmärkta siRNA används vanligtvis för att övervaka transfektionseffektivitet under optimering av transfektionsförhållanden. I allmänhet tas siRNA snabbt upp av och distribueras genom celler på så lite som 4 timmar.
    Korrelera siRNA-upptag med gentystnad Studier
    visar att den tystande aktiviteten avSilencer™ Cy ™3-märkt GAPDH siRNA påverkas inte av den fluorescerande märkningen. Därför är dessa siRNA idealiska för att undersöka både siRNA-upptag och siRNA-inducerad knockdown, och för att korrelera gen knockdown med transfektionseffektivitet; detta är viktigt att veta eftersom olika transfektionsreagens interagerar med siRNA på olika sätt (dvs vissa reagens kan binda siRNA, vilket resulterar i dålig gennedbrytning). DeSilencer™ ™Cy 3-märkt GAPDH siRNA har fluoresceinderivatet Cy 3 (™excitation max. = 547, emission max. = 563 nm) på 5'-änden av sense-strängen, vilket gör det mycket fluorescerande när det exciteras av lämplig våglängd av ljus. Silencer™Cy ™3-märkt GAPDH siRNA är lämplig för övervakning av siRNA-upptag genom kemisk transfektion eller elektroporering. Cy ™3-märkning rekommenderas över FAM™ märkning när man använder elektroporering, på grund av dess ljusare fluorescenssignal som är synlig över ett bredare pH-område. Elektroporering ger ett mer diffust siRNA-fördelningsmönster, vilket resulterar i en mindre intensiv fluorescenssignal än med kemisk transfektion.
    Tillbehörsprodukter:
    Silencer™ Cy ™3-märkt GAPDH siRNA (human) (SKU #AM4623) är också tillgänglig somSilencer™FAM™ Märkt GAPDH siRNA för människa (SKU #AM4622) och för människa, mus och råtta (SKU #AM4650). Ljuddämpare™ kontroll siRNA är omodifierade 21-merer; de är designade för att användas med ljuddämpare™ siRNA, BLOCK-iT™ siRNA och andra omodifierade 21-mer siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, som t.ex Invitrogen™Ljuddämpare™ Välj siRNA eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA avsedda för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring siRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20 °C.
    RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
    Art Människa, Mus, Råtta
    Etikett eller färgämne Cy3
    Produktlinje Ljuddämpare, Ambion
    Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
    Renhet HPLC
    Kvantitet 5 nmol
    Frakt skick Torr is
    Mål GAPDH