Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Cy ™3-märkt negativ kontroll nr 1 siRNA
Produktkod. 10026244
Change view
Kvantitet:
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10026244 5 nmol Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10026244 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM4621
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ljuddämpare™ Cy ™3-märkt negativ kontroll nr 1 siRNA
Invitrogen™ En fluorescensmärkt negativ kontroll siRNA för enkel övervakning av siRNA-upptag genom fluorescensmikroskopi. Renad, glödgad och redo att användas, 5 nmol alikvoten levereras i ett stabilt, torkat format.
  • Förenklar övervakningen av siRNA-leverans
  • Funktionstestad i flera vanliga cellinjer
  • HPLC-renad, duplexad och klar att använda
    Visualisera siRNA-upptag med märkta siRNA
    Fluorescerande märkta siRNA möjliggör direkt observation av siRNA:s cellulära upptag, distribution och lokalisering. Fluorescensmärkta siRNA används vanligtvis för att övervaka transfektionseffektivitet under optimering av transfektionsförhållanden. I allmänhet tas siRNA snabbt upp av och distribueras genom celler på så lite som 4 timmar. Fluorescerande märkning av siRNA möjliggör snabb övervakning av siRNA-leverans genom fluorescensmikroskopi, i motsats till omärkta siRNA, vars leverans måste övervakas genom målgen knockdown. DeSilencer™ ™Cy 3-märkt negativ kontroll #1 siRNA-sekvensen är identisk med den för InvitrogenLjuddämpare™ Negativ kontroll# 1 siRNA (SKU #AM4611), men med fluoresceinderivatet Cy ™3 (excitation max. = 547, emission max. = 563 nm), på 5'-änden av sense-strängen, vilket gör den mycket fluorescerande när den exciteras av lämplig ljusvåglängd. Silencer™Cy ™3-märkt negativ kontroll #1 siRNA är lämplig för övervakning av siRNA-upptag genom kemisk transfektion eller elektroporering. Cy ™3-märkning rekommenderas över FAM™ märkning när man använder elektroporering på grund av dess ljusare fluorescenssignal som är synlig över ett bredare pH-område. Elektroporering ger ett mer diffust siRNA-fördelningsmönster, vilket resulterar i en mindre intensiv fluorescenssignal än med kemisk transfektion.
    Tillbehörsprodukter:
    Silencer™ FAM™ Märkt negativ kontroll #1 siRNA (SKU #AM4620) är också tillgänglig. Ljuddämpare™ kontroll siRNA är omodifierade 21-merer; de är designade för att användas med ljuddämpare™ siRNA, BLOCK-iT™ siRNA och andra omodifierade 21-mer siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, som t.ex Invitrogen™Ljuddämpare™ Välj siRNA eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA avsedda för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring siRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20 °C.
    Kontrolltyp Negativ kontroll
    RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
    För användning med (applikation) Transfektion, RNAi
    Etikett eller färgämne Cy3
    Produktlinje Ljuddämpare, Ambion
    Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
    Renhet HPLC
    Kvantitet 5 nmol
    Frakt skick Torr is