Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ FAM-märkt GAPDH siRNA (människa, mus, råtta)
Produktkod. 10702127
Change view
Kvantitet:
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10702127 5 nmol Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10702127 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM4650
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ljuddämpare™ FAM-märkt GAPDH siRNA (människa, mus, råtta)
Invitrogen™ fluorescensmärkt kontroll siRNA för enkel övervakning av siRNA-upptag genom fluorescensmikroskopi tillsammans med siRNA-inducerad knockdown. Renad, glödgad och redo att användas, 5 nmol alikvoten levereras i ett stabilt, torkat format.
  • Fluorescensmärkta siRNA förenklar övervakningen av siRNA-leverans
  • Idealisk för att korrelera siRNA-upptag med mRNA-knockdown
  • Funktionstestad i flera vanliga cellinjer
  • HPLC-renad, duplexad och klar att använda
    Visualisera siRNA-upptag med märkta siRNA
    Fluorescerande märkning av siRNA möjliggör direkt observation av deras cellulära upptag, distribution och lokalisering. Fluorescensmärkta siRNA används vanligtvis för att övervaka transfektionseffektivitet under optimering av transfektionsförhållanden. I allmänhet tas siRNA snabbt upp av och distribueras genom celler på så lite som 4 timmar.
    Korrelera siRNA-upptag med gentystnad Studier
    visar att den tystande aktiviteten avSilencer™FAM™ Märkt GAPDH siRNA påverkas inte av den fluorescerande märkningen. Därför är dessa siRNA idealiska för att undersöka både siRNA-upptag och siRNA-inducerad knockdown, och för att korrelera gen knockdown med transfektionseffektivitet; detta är viktigt att veta eftersom olika transfektionsreagens interagerar med siRNA på olika sätt (dvs vissa reagens kan binda siRNA, vilket resulterar i dålig gennedbrytning). DeSilencer™FAM™ Märkt GAPDH siRNA-sekvens ger ett enkelt sätt att övervaka siRNA-upptag genom kemisk transfektion. Sekvensen är identisk med den för InvitrogenLjuddämpare™ GAPDH siRNA (SKU #AM4605), men med fluoresceinderivatet FAM (5'-karboxifluorescein; excitation max. = 494 nm, emission max. = 520 nm) på 5'-änden av avkänningssträngen, vilket gör den mycket fluorescerande när den exciteras av lämplig våglängd av ljus.
    Tillbehörsprodukter:
    För övervakning av siRNA-leverans genom elektroporering,Silencer™ ™Cy 3 Märkt GAPDH siRNA (human) (SKU #AM4623) ellerSilencer™ ™Cy 3-märkt GAPDH siRNA för människa, mus och råtta (SKU #AM4649) rekommenderas. Cy™3 har en ljusare fluorescenssignal än FAM™ , synlig över ett bredare pH-område. Elektroporation producerar ett mer diffust siRNA-fördelningsmönster vilket resulterar i en mindre intensiv fluorescenssignal än med kemisk transfektion. Ljuddämpare™ kontroll siRNA är omodifierade 21-merer; de är designade för att användas med ljuddämpare™ siRNA, BLOCK-iT™ siRNA och andra omodifierade 21-mer siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, som t.ex Invitrogen™Ljuddämpare™ Välj siRNA eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA avsedda för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring siRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för resuspension, och bör förvaras vid– 20 °C.
    Kontrolltyp Positiv kontroll
    RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
    Art Människa, Mus, Råtta
    Provtyp siRNA [small interfering RNA]
    Etikett eller färgämne FAM
    Produktlinje Ljuddämpare, Ambion
    Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
    Renhet HPLC
    Kvantitet 5 nmol
    Frakt skick Torr is
    Mål GAPDH