Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Eldfluga Luciferas (GL2 + GL3) siRNA
Beskrivning
Invitrogen™Ljuddämpare™ Firefly Luciferase (GL2 + GL3) positiv kontroll siRNA är idealiskt för att utveckla och optimera siRNA-experiment. Kontrollen är validerad för användning i mänskliga cellinjer och optimerad för mus och råtta. 5 nmol tillhandahålls, tillsammans med ett extra rör med 2 nmol negativ kontroll siRNA.
Validerade siRNA-kontroller för att optimera siRNA-experiment
Genspecifik kontroll siRNA försedd med kodade, negativa kontroller
Funktionstestad i flera vanliga cellinjer
HPLC-renad, duplexad och klar att använda ljuddämpare™ kontroll siRNA är omodifierade 21-merer; de är designade för att användas med ljuddämpare™ siRNA, BLOCK-iT™ siRNA och andra omodifierade 21-mer siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, som t.ex Invitrogen™Ljuddämpare™ Välj siRNA eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA avsedda för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid eller under -20 °C. Förvara inte i frostfri frys. |
| Kontrolltyp | Positiv kontroll |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Art | Firefly Luciferas |
| För användning med (applikation) | Transfektion, RNAi |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | Ljuddämpare, Ambion |
| Produkttyp | siRNA [small interfering RNA] |
| Renhet | HPLC |
| Kvantitet | 5 nmol |
| Visa mer |