Läs mer
Invitrogen™ Silencer™GAPDH positiv kontroll siRNA, in vivo redo
Beskrivning
Ambion™ Silencer™ GAPDH Positive Control siRNA, In Vivo Ready är idealiskt för utveckling och optimering av siRNA-experiment. Kontrollen är validerad för användning i mänskliga cellinjer och optimerad för mus och råtta. Den är högt renad efter behov för djurbruk. 250 nmol tillhandahålls.
- Validerade siRNA-kontroller för optimering av siRNA-experiment
- Genspecifika kontroll-siRNA som tillhandahålls med förvrängda, negativa kontroller
- Funktionellt testad i flera vanliga cellinjer
- HPLC renad, duplexad och redo att användas
Kvalitetskontroll:
Silencer-siRNA™ tillverkas i en toppmodern anläggning under högsta kvalitetsstandarder. Efter HPLC-rening och glödgning renas varje siRNA ytterligare med hjälp av en process som avlägsnar överskottssalt via ett semipermeabelt membran. Resultatet är mycket rent siRNA med minimal salthalt, lämpligt för in vivo-applikationer . In vivo siRNA filtreras sedan sterilt och testas för närvaro av endotoxin. Vid koncentrationer av 50 μM i dejoniserat vatten innehåller In Vivo Ready siRNA mindre än 0,6 mM Na+, mindre än 2,0 mM K+ och mindre än 0,1 mM Mg2+. Silencer™ Kontroll-siRNA är omodifierade 21-mers; de är designade för att användas med Silencer™ siRNA, BLOCK-iT™ siRNA och andra omodifierade 21mer siRNA. Om du använder andra siRNA-produkter, såsom Ambion™ Silencer™ Select siRNA eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA designade för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | SiRNA tillhandahålls torkad i ett enda rör, som bör förvaras vid -20 °C. |
| Beskrivning | The siRNA is provided dried down in a single tube, along with Nuclease-free Water for resuspension, and should be stored at –20°C. |
| Kontrolltyp | Gene Knockdown positiv kontroll |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| För användning med (applikation) | RNAi |
| Etikett eller färgämne | Okonjugerad |
| Produktlinje | Ljuddämpare, Ambion |
| Produkttyp | siRNA [small interfering RNA] |
| Renhet | HPLC |
| Kvantitet | 250 nmol |
| Visa mer |