Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ GAPDH siRNA (människa)
Produktkod. 10469024
Kvantitet:
40 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10469024
Brand: Invitrogen™ AM4605
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ambion™Ljuddämpare™ GAPDH positiv kontroll siRNA (human) är idealisk för att utveckla och optimera siRNA-experiment.
Ambion™Ljuddämpare™ GAPDH positiv kontroll siRNA (human) är idealisk för att utveckla och optimera siRNA-experiment. Kontrollen är validerad för användning i mänskliga cellinjer. 5 nmol tillhandahålls, tillsammans med ett extra rör med 2 nmol negativ kontroll siRNA.
  • Validerade siRNA-kontroller för att optimera siRNA-experiment
  • Genspecifik kontroll siRNA försedd med kodade, negativa kontroller
  • Funktionstestad i flera vanliga cellinjer
  • HPLC-renad, duplexad och klar att använda ljuddämpare™ kontroll siRNA är omodifierade 21-merer; de är designade för att användas med ljuddämpare™ siRNA, BLOCK-iT™ siRNA och andra omodifierade 21-mer siRNA.
Om du använder andra siRNA-produkter, som t.ex Ambion™Ljuddämpare™ Välj siRNA eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA avsedda för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid eller under -20 °C. Förvara inte i frostfri frys.
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Art Människa
För användning med (applikation) RNAi, transfektion
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Produktlinje Ljuddämpare , Ambion
Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
Renhet HPLC
Kvantitet 5 nmol
Frakt skick Torr is
Mål GAPDH