Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ GAPDH siRNA (människa)
Produktkod. 10609845
Change view
Kvantitet:
40 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10609845 40 nmol Varje
10469024 5 nmol Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10609845 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM4633
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ambion™Ljuddämpare™ GAPDH positiv kontroll siRNA (human) är idealisk för att utveckla och optimera siRNA-experiment.
Ambion™ Silencer™ GAPDH Positiv kontroll siRNA (mänskligt) är idealiskt för att utveckla och optimera siRNA-experiment. Kontrollen valideras för användning i humana cellinjer. 5 nmol tillhandahålls, tillsammans med ett extra rör med 2 nmol negativt kontroll-siRNA.
  • Validerade siRNA-kontroller för optimering av siRNA-experiment
  • Genspecifika kontroll-siRNA som tillhandahålls med förvrängda, negativa kontroller
  • Funktionellt testad i flera vanliga cellinjer
  • HPLC-renade, duplexade och färdiga Silencer-kontroll-siRNA ™ är omodifierade 21-mer; de är designade för att användas med Silencer™ siRNA, BLOCK-iT™ siRNA och andra omodifierade 21mer siRNA.
Om du använder andra siRNA-produkter, såsom Ambion™ Silencer™ Select siRNA eller STEALTH RNAi™ siRNA, rekommenderar vi att du använder kontroll-siRNA designade för användning med dessa siRNA för mer tillförlitliga experimentella resultat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring SiRNA tillhandahålls torkat i ett enda rör, tillsammans med nukleasfritt vatten för återsuspension, och bör förvaras vid -20 °C.
Beskrivning Silencer™ GAPDH siRNA, 40nmol, Liquid, Unconjugated Dye, siRNA RNAi Type, Gene Knockdown Positive Control Type, Human Organism, Used for RNAi, GAPDH Target Gene, HPLC Purity, –20°C Storage Temperature, For Research Use Only
Formatera Provrör
Kontrolltyp Positiv kontroll
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Art Människa
Provtyp Cellkulturer
För användning med (applikation) RNAi
Inkluderar The siRNA is provided dried down in a single tube, along with nuclease-free water for resuspension
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Produktlinje Ljuddämpare, Ambion
Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
Reningsmetod HPLC
Renhet HPLC
Kvantitet 40 nmol
Frakt skick Rumstemperatur
Mål GAPDH
Form Annealed